Learn More
Brady™ Rouleaux réfléchissants (B-581)
Film de marquage intérieur/extérieur. Les rubans / étiquettes repositionnables Brady sont conçus avec un adhésif spécial afin de les retirer et de les appliquer facilement.
Marque: Brady™ 114724
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Séries de rubans recommandées : R4400 ; R6000 ; R6900 | |
Blanc | |
Vinyle (B-581) | |
Imprimante BMP™ 71 | |
1 de chaque | |
0,005 in | |
50 ft. | |
1 in |
Acrylique, Amovible | |
Brillant | |
Ruban repositionnable | |
1 | |
-40°C à +82°C | |
0,127 mm | |
15,2 m | |
2,54 cm |