Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ferrules Mini Union de rechange SilTite™
Assure une installation facile et sans fuite pour les colonnes capillaires sans utiliser d’outils.
Marque: Trajan Scientific and Medical™ 073473
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Spécialement conçu pour le raccordement de colonnes capillaires
- Connecte les pré-colonnes aux colonnes capillaires
- Alésage revêtu de verre inerte et précis
- Faible volume mort
Spécification
Ferrules pour mini raccords SilTite pour colonnes de 1/32 po de dia. int. | |
Pour colonne de 1/32 po | |
10/boîte |