Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Ferrules Mini Union de rechange SilTite™
Assure une installation facile et sans fuite pour les colonnes capillaires sans utiliser d’outils.
Marque: Trajan Scientific and Medical™ 073470
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Spécialement conçu pour le raccordement de colonnes capillaires
- Connecte les pré-colonnes aux colonnes capillaires
- Alésage revêtu de verre inerte et précis
- Faible volume mort
Spécification
Ferrules à mini-raccord SilTite pour colonnes de dia. int. 0,1 à 0,25 mm | |
de 0,1 à 0,25 mm | |
Pour les colonnes de 0,1 à 0,25 mm | |
10/boîte |