Learn More
BRAND™ Joints de rechange, pompes et bouchons de bloc-vanne pour distributeurs adaptables sur flacons Seripettor et Seripettor Pro BRAND
Accessoires pour distributeurs adaptables sur flacons Seripettor et Seripettor Pro BRAND.
Marque: BRAND™ 704542
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- 6788 : joints en EPDM pour distributeurs Seripettor, 5/boîte
- 704536 : tube de remplissage autoclavable pour Seripettor, 250 mm chacun
- 704538 : tube de remplissage autoclavable pour Seripettor, 500 mm chacun
- 704542 : pompe pour Seripettor de 1 et 10 ml
- 704544 : pompe pour Seripettor de 2,5 et 25 ml
- 704549 : pompe pour Seripettor Pro de 2,5 et 25 ml
- 704552 : bouchon de bloc-vanne Seripettor pour l’autoclavage. Convient au Seripettor de 1 et 10 ml
- 704554 : bouchon de bloc-vanne Seripettor pour l’autoclavage. Convient au Seripettor de 2,5 et 10 ml
Spécification
Assemblage de pompe | |
Transparent, bleu, rouge | |
Seripettor™, 10 ml | |
Non stérile |
Non autoclavable | |
Distribution de liquide | |
Assemblage de pompe uniquement |