Learn More
DWK Life Sciences Joint de rechange
La bague d’étanchéité sert de pièce intermédiaire entre l’olive en plastique et le filetage en verre et permet un raccord étanche des composants (protection contre les fuites).
Marque: DWK Life Sciences 292200904
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Un joint fait partie d’une construction, et empêche ou limite le transfert de masse indésirable.
- Pour un raccord étanche des olives en plastique
Spécification
Autoclavables | |
Bague d’étanchéité de rechange pour olive ; pour raccords de tuyau en plastique (réf. N° 29 25506 03 et 29 247 05 04) | |
Silicone (VMQ) |
Raccords de tuyau en plastique (réf. N° 29 25506 03 et 29 247 05 04) | |
10/boîte |