Learn More
Jenway™ Sonde de rechange pour kit de couteaux.
Protège l’électrode de pH insérée dans les viandes congelées et décongelées. La sonde de rechange Jenway™ pour kit de couteaux peut être utilisée avec n’importe quel pH-mètre doté d’une connexion BNC.
Marque: Jenway™ 10090-64
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plage de températures : 0 à 80°C
- Gamme de pH : 0 à 14
- La pointe en acier inox fournit une protection à l’électrode lorsqu’elle est insérée dans des denrées alimentaires congelées ou semi-congelées
Spécification
Sonde de pH à couteau | |
Mesures pour les denrées alimentaires congelées et semi-congelées | |
95 mm |
0 à 14 | |
0°C à 80°C | |
12,7 à 20 mm |