Learn More
Fisherbrand™ Pièces de rechange pour système sur gel horizontal MultiSUB Choice
Couvercle de sécurité et cuve d’électrophorèse de rechange à utiliser avec les plateaux de gel 15 x 7 cm, 15 x 10 cm ou 15 x 15 cm. Les pièces de rechange Fisherbrand™ pour le système sur gel horizontal MultiSUB Choice sont fabriquées en plastique moulé par injection de haute qualité pour une utilisation dans les applications d’électrophorèse sur gel des acides nucléiques.
Marque: Fisherbrand™ MS15TANK
Description
Les systèmes d’électrophorèse sur gel horizontale MultiSUB associent une consommation économique de tampon et de gel sans compromettre la résolution et la vitesse de séparation.
Le format plus large du MultiSUB Choice permet une séparation rapide de jusqu’210 échantillons. Une sélection complète de peignes offre une flexibilité totale pour les techniques de préparation et de criblage. MS Choice convient au clonage et à l’analyse mini-préparation. Il est idéal pour l’analyse de fragments de restriction, la préparation d’échantillons ou la vérification d’un grand nombre d’échantillons.
- Réservoir d’électrophorèse (y compris les électrodes) : Une plateforme surélevée contient les plateaux d’échantillons UV, avec des puits latéraux pour maintenir la solution tampon ; se connecte à une source d’alimentation externe
- Couvercle de sécurité asymétrique : Note la polarité et l’orientation correctes des électrodes, avec des guides qui permettent aux pinces de serrage des électrodes de cliquer facilement dans la bonne position
- Le réservoir et le couvercle sont conçus pour être utilisés avec des plateaux de gel de 15 x 7 cm, 15 x 10 cm ou 15 x 15 cm
Spécification
Transparent | |
Cuve d’électrophorèse sur gel horizontale MultiSUB Choice | |
15 x 7 cm, 15 x 10 cm ou 15 x 15 cm | |
Pour jusqu’à 210 séparations |
Applications d’électrophorèse sur gel des acides nucléiques | |
Cuve avec électrodes | |
Plastique moulé | |
1 de chaque |