Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Aiguilles de rechange pour seringues Luer-Lock
Gamme d’aiguilles de qualité pour une seringue SGE dans une gamme de longueurs et de types de pointes.
Marque: Trajan Scientific and Medical™ 039847
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La longueur de l’aiguille correspond à la longueur exposée de l’aiguille
- Choisissez une aiguille de rechange différente en sélectionnant le volume de la seringue, la longueur de l’aiguille, le diamètre extérieur et le type de pointe
Spécification
Verre borosilicaté (cylindre) | |
0,80 mm | |
Aiguilles de rechange pour seringues Luer-Lock | |
7 cm |
18 G | |
1,27 mm | |
5/boîte | |
Biseauté |