Learn More
Trajan™ Revêtement direct divisé Shimadzu
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
32.20€ - 123.00€
Spécification
Longueur (métrique) | 95 mm |
---|---|
Diamètre (métrique) interne | 3,4 mm |
Diamètre (métrique) externe | 5 mm |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12904001
|
Trajan™
092064 |
5/boîte |
123.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12914001
|
Trajan™
09206401 |
1 de chaque |
32.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Chaque lot d’inserts testé pour l’activité En verre borosilicatéCodage couleur par géométrie pour faciliter l’identificationÀ utiliser avec les instruments Shimadzu
Spécification
95 mm | |
3,4 mm | |
5 mm |