Learn More
Labconco™ Collecteur en verre
Facilitez l’évacuation des vapeurs des digestions Kjeldahl en ajoutant un collecteur en verre Labconco à votre système.
Marque: Labconco™ 6001100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Le collecteur en verre à six ports évacue les vapeurs des digestions Kjeldahl
- Connecteur dentelé pour aspirateur d’eau
Spécification
Collecteur | |
Verre |