Learn More
Labconco™ Poires de raccordement de rechange
Ces poires de raccordement de rechange séparent le liquide des vapeurs. Conçues pour les unités Kjeldahl.
Marque:  Labconco™ 2081300
Code produit. 12770087
  • 692.00€ / 6 pièces
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • La poire de raccordement sépare le liquide des vapeurs avant que les vapeurs ne pénètrent dans le condenseur.
  • La conception à double baffle permet de piéger efficacement la brume caustique qui peut être transportée jusqu’à la solution de récupération.
  • Permet le raccordement entre un flacon de type Kjeldahl et un rack de distillation.
  • Verre borosilicaté monobloc.
  • Chaque verrerie peut être étiquetée 20813-01.
Spécification
Spécification
Poires de raccordement
1,8 kg
Unités Kjeldahl
Verre borosilicaté
4 lb
6 Paquets