Learn More
Grant Instruments™ Couvercle en ABS de rechange pour bains à ultrasons Grant
Minimise le bruit de fonctionnement et les fuites potentielles d’aérosols. Le couvercle en ABS de rechange Grant Instruments™ pour les bains à ultrasons Grant est fourni de série avec le bain.
Marque: Grant Instruments™ XAL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Construction en ABS
- Pour une utilisation avec les bains à ultrasons de série XUB et XUBA
Spécification
Panier XABA1 pour bain à ultrasons | |
ABS |