Learn More
Thermo Scientific™ Kits de réparation pour seringues à piston dans l'aiguille Thermo Scientific
Les kits de réparation Thermo Scientific pour les seringues à piston dans l'aiguille prolongent la durée de vie et assurent la continuité des performances des seringues tout en réduisant leur coût à l'utilisation.
Marque: Thermo Scientific™ 365RK341
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les kits de réparation Thermo Scientific pour les seringues à piston dans l'aiguille prolongent la durée de vie et assurent la continuité des performances des seringues tout en réduisant leur coût à l'utilisation.
- Les kits de réparation pour seringues à piston dans l’aiguille contiennent un piston et une aiguille, qui doivent être remplacés simultanément
Comprend : 1 piston ; 1 aiguille
Spécification
Pour seringue à piston dans l’aiguille 365B0531 | |
2,7559 po | |
1 μl | |
Pour seringue à piston dans l’aiguille 365B0531 |
Calibre 23 | |
Kit de réparation de seringue | |
70 mm | |
Piston intégré |