Learn More
Thermo Scientific™ Kit de groupage de streptocoques Remel™ PathoDxtra™
Élimine le besoin de recourir à une incubation et fournit une solution de groupage de streptocoques plus rapide que l’extraction enzymatique plus traditionnelle.
31.20€ - 413.00€
Spécification
Coffrets de témoins Positif
Substances à analyser détectables Streptocoques bêta-hémolytiques
À utiliser avec (application) Détection d’immunoessai enzymatique
Matériau Polyvalent
Groupe d’organismes Groupes A, B, C, D, F et G
Consulter d'autres spécifications
Produits 11
Code produit Marque Description Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Quantité Prix Quantité et disponibilité  
12806333
Afficher les documents
Thermo Scientific™
DR0704G
PathoDxtra Strep groupe D Latex 60 tests
106.00€
60 tests
12846333
Afficher les documents
Thermo Scientific™
DR0705G
PathoDxtra Strep groupe F Latex 60 tests
106.00€
60 tests
12846323
Afficher les documents
Thermo Scientific™
DR0701G
PathoDxtra Strep groupe A Latex 60 tests
106.00€
60 tests
12836353
Afficher les documents
Thermo Scientific™
DR0710M
Ensemble de réactifs de groupage PathoDxtra Strep 1 jeu
83.75€
60 tests
12896333
Afficher les documents
Thermo Scientific™
DR0707G
Contrôle positif polyvalent PathoDxtra 2,8 ml
31.20€
3mL
12876323
Afficher les documents
Thermo Scientific™
DR0702G
Latex de groupage B PathoDxtra 60 tests
106.00€
60 tests
12886333
Afficher les documents
Thermo Scientific™
DR0706G
Latex de groupage Strep G PathoDxtra 60 tests
107.00€
60 tests
12866343
Afficher les documents
Thermo Scientific™
DR0709M
Réactifs d’extraction PathoDxtra 1 jeu
88.45€
60 tests
13206059
Afficher les documents
Thermo Scientific™
DR0700M
Kit de groupage de streptocoques PathoDxtra™ 60 tests/kit
413.00€
60 tests
12806373
Afficher les documents
Thermo Scientific™
DR0720G
Cartes de réaction jetables 50 cartes
34.60€
50 pièces
12886323
Afficher les documents
Thermo Scientific™
DR0703G
PathoDxtra latex Strep Groupe C 60 tests
106.00€
60 tests
Description
Description
Éliminez la nécessité d’une incubation et proposez une solution de groupage de streptocoques plus rapide que l’extraction enzymatique traditionnelle avec le kit de groupage de streptocoques Thermo Scientific™ PathoDxtra™.
  • Améliore l’efficacité du flux de travail : extraction acide instantanée sans qu’il soit nécessaire de recourir à l’incubation ou la reconstitution de réactifs.
  • Permet un gain de temps : procédure simple et rapide produisant des résultats faciles à lire
  • Réduit les coûts : identifie tous les groupes de streptocoques cliniquement importants, notamment le groupe D ; aucun réactif supplémentaire requis
  • Offre une grande souplesse : des variantes du package sont disponibles pour répondre à vos besoins d’analyse
Contient :
Coffret de groupage de streptocoques PathoDxtra (N° de. réf. DR0700M) : 3 ml de chacun des types de latex de groupage : A, B, C, D, F et G ; contrôle positif polyvalent, 2,8 ml ; réactif d’extraction 1 : 4 ml ; réactif d’extraction 2 : 4 ml ; réactif d’extraction 3 : 2 x 10 ml ; bâtonnets de mélange ; cartes de réaction jetables
Ensemble de réactifs d’extraction PathoDxtra (N° de réf. DR0709M) : Réactif d’extraction 1 : 4 ml ; réactif d’extraction 2 : 4 ml ; réactif d’extraction 3 : 2 x 10 ml ; à utiliser avec le coffret de groupage des streptocoques PathoDxtra
Ensemble de réactifs de groupage des streptocoques PathoDxtra N° de réf. DR0710M) : Réactif d’extraction 1 : 4 ml ; réactif d’extraction 2 : 4 ml ; réactif d’extraction 3 : 2 x 10 ml ; bâtonnets de mélange, cartes de réaction jetables ; à utiliser avec des réactifs au latex de groupage des streptocoques PathoDxtra sélectionnés, à acheter séparément
Spécification
Spécification
Positif
Détection d’immunoessai enzymatique
Groupes A, B, C, D, F et G
Streptocoques bêta-hémolytiques
Polyvalent
Documents
Product Certifications
La corrélation entre les tests rapides de groupage des streptocoques et les méthodes de référence est meilleure lorsque seuls des streptocoques qui sont Β-hémolytiques sur une gélose au sang de mouton sont testés.1, 2, 3, 4
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Kit de groupage de streptocoques Remel™ PathoDxtra™