Learn More
Thermo Scientific™ Gélose MacConkey Remel™
La gélose MacConkey Thermo Scientific™ Remel est utilisée pour l’isolement sélectif et différentiel des bacilles Gram-négatif sur la base de la fermentation du lactose.
179.31€ - 2215.21€
Spécification
Description | Gélose de MacConkey |
---|---|
Forme | Poudre |
Type de produit | Gélose |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12647619
|
Thermo Scientific™
R453802 |
500 g |
179.31€
500g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11953262
|
Thermo Scientific™
R453806 |
10 kg |
2215.21€
10kg |
Expédition estimée: 19-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
La gélose de MacConkey Remel Thermo Scientific™ est destinée à l’isolement sélectif et différentiel des bacilles Gram-négatifs sur la base de la fermentation du lactose.
Spécification
Gélose de MacConkey | |
Poudre | |
Gélose |