Learn More
Thermo Scientific™ Décolorant de Gram Remel™, flacon de 250 ml
Le décolorant de Gram Thermo Scientific™ est un réactif de décoloration utilisé dans les procédures de coloration de Gram.
Marque: Thermo Scientific™ R40075
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Le décolorant de Gram Thermo Scientific™ est un réactif de décoloration utilisé dans les procédures de coloration de Gram.
- Pour les procédures qualitatives permettant de différencier les micro-organismes à Gram-positif des micro-organismes à Gram-négatif
- Les colorations de Gram sélectionnées portent le marquage CE
Spécification
1 gal. | |
3,785 L | |
Pièce | |
Marquage CE |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.