Learn More
Thermo Scientific™ Violet cristallisé de Gram Remel™
Le violet cristallisé de Gram Thermo Scientific™ Remel est une coloration primaire dans les procédures de coloration de Gram.
Marque:  Thermo Scientific™ R40073
Code produit. 11914092
  • 205.00€ / 4L
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Le violet cristallisé de Gram Thermo Scientific™ Remel est une coloration primaire dans les procédures de coloration de Gram.
  • Pour les procédures qualitatives permettant de différencier les micro-organismes gram-positifs des micro-organismes gram-négatifs
  • Les colorations de Gram sélectionnées portent le marquage CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Cristal violet
3,785 L
Pièce
Marquage CE
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers