Learn More
Thermo Scientific™ Plasma pour détection de coagulase Remel™
Le plasma pour détection de coagulase Remel Thermo Scientific™ est utilisé pour détecter l’enzyme coagulase dans les staphylocoques.
57.65€ - 217.00€
Spécification
Description | Plasma pour détection de coagulase |
---|---|
Marquage CE | Oui |
Substances à analyser détectables | Staphylocoques |
Type | Plasma pour détection de coagulase |
À utiliser avec (application) | Détection d’immunoessai enzymatique |
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13296049
|
Thermo Scientific™
R21060 |
Plasma pour détection de coagulase | 6 x 5 ml |
217.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11943322
|
Thermo Scientific™
R21050 |
Plasma pour détection de coagulase | 5 mL |
57.65€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10220293
|
Thermo Scientific™
R21052 |
Plasma pour détection de coagulase | 25 ml |
106.00€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10046782
|
Thermo Scientific™
R21051 |
Plasma pour détection de coagulase | 15 ml |
72.90€
15mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Le plasma pour détection de coagulase Remel Thermo Scientific™ est utilisé pour détecter l’enzyme coagulase dans les staphylocoques.
- Plasma de lapin avec EDTA
- Lyophilisé
Spécification
Plasma pour détection de coagulase | |
Staphylocoques | |
Détection d’immunoessai enzymatique |
Oui | |
Plasma pour détection de coagulase |