Learn More
Thermo Scientific™ Iode de Lugol Remel™ BactiDrop™
BactiDrop™ Lugol’s Iodine est utilisé pour détecter les œufs et les larves des helminthes dans le cadre d’une procédure de coloration à montage humide et pour différencier les kystes parasites des globules blancs de l’hôte.
Marque:  Thermo Scientific™ R21528
Code produit. 12769240
  • 123.86€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Détectez les œufs et les larves d’helminthes dans les préparations à montage humide et différenciez les kystes parasites des globules blancsparasites3 de l’hôte grâce à Remel™ BactiDrop™ Lugol’s Iodine de Thermo Scientific™. Le diagnostic des infections parasitaires intestinales est confirmé par la récupération et l’identification au microscope de pathogènes intestinaux provenant d’échantillons fécaux. Dans les préparations à montage humide, BactiDrop Lugol’s Iodine est un colorant de contraste rapide, non spécifique, ajouté aux échantillons fécaux frais et non conservés pour faciliter la détection des œufs et des larves d’helminthes et pour différencier les kystes parasites des globules blancs d’hôtes1,2.
La coloration BactiDrop Lugol’s Iodine est utilisée pour détecter les œufs et les larves d’helminthe. Elle est ajoutée à de l’éthanol à 70 % pour préparer un mélange éthanol-iode qui fait partie de la procédure de coloration trichrome. BactiDrop Lugol’s Iodine ajouté à de l’éthanol à 70 % élimine également le chlorure mercurique utilisé dans certains conservateurs fécaux, tels que le PVA et le fixateur de Schaudinn’. Les montures humides d’échantillons fécaux préparées avec la coloration BactiDrop Lugol’s Iodine présentent une plus grande visibilité des noyaux des kystes de protozoaires, mais les trophozoïtes sont généralement déformés. Les œufs et les larves d’helminthes sont reconnaissables dans les montures humides, bien que la coloration à l’iode obscurcit occasionnellement les détails morphologiques internes.L’iode concentré BactiDrop Lugol’s Iodine doit être dilué avant de colorer les montures humides afin d’éviter la coagulation des particules fécales et de maintenir la nature réfractaire de certains parasites3. Le réactif est fourni sous forme d’ampoules de 0,75 ml. Ce réactif a été testé selon la procédure de contrôle de la qualité et jugé acceptable. Tous les produits ne sont pas disponibles à la vente dans tous les territoires. Veuillez nous contacter.Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,75 ml/ampoule ; 50/boîte
0,75 ml/ampoule
50/sachet.
Marquage CE