Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinating Sera, Haemophilus influenzae
Used for serological identification of H. influenzae by rapid slide agglutination test and CIE procedures.
Marque: Thermo Scientific™ R30166201
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Remel Agglutinating Sera are used for serological identification of H. influenzae by rapid slide agglutination test and CIE procedures.
Spécification
Sérums agglutinants, Haemophilus influenzae de type C | |
H. influenzae par test rapide d’agglutination sur lame et les procédures CIE | |
Sérums agglutinants |