Learn More
Thermo Scientific™ Sérums agglutinants pour test d’agglutination Remel™, E. coli polyvalent
Utilisé pour l’identification sérologique d’E. coli par un test sur lame et/ou dans un tube d’agglutination.
133.30€
Spécification
Substances à analyser détectables | E. coli |
---|---|
Type | Sérums agglutinants |
Type d’emballage | 2 ml/flacon |
Quantité | 2 ml |
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12647539
|
Thermo Scientific™
R30955101 |
E. coli polyvalent 4 (types O44, O112, O124, O142) | 2 ml |
133.30€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12627539
|
Thermo Scientific™
R30954901 |
E. coli polyvalent 2 (types O26, O55, O111, O119, O126) | 2 ml |
133.30€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12637539
|
Thermo Scientific™
R30955001 |
E. coli polyvalent 3 (types O86, O114, O125, O127, O128) | 2 ml |
133.30€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Sérums d’agglutination Remel, l’E. coli polyvalent est utilisé pour l’identification sérologique d’E. coli par des tests d’agglutination par lames et / ou par tubes.
Spécification
E. coli | |
Sérums agglutinants | |
2 ml/flacon | |
2 ml |