Learn More
Gilson™ Boîte de recharge de pointes pour pipettes pour Pipetman™
Rechargez votre boîte standard de pointes pour pipettes Pipetman™ diamond simplement et rapidement avec une boîte complète de nouvelles pointes autoclavables. Les boîtes de recharge de pointes pour pipettes Gilson™ pour Pipetman™ sont autoclavables.
38.00€ - 61.40€
Spécification
Description | Pointe de pipette |
---|---|
Volume (métrique) | 100 à 1000 μl |
Autoclavable | Autoclavable |
À utiliser avec (application) | Manipulation de liquides |
Format | Recharge |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15297783
![]() |
Gilson™
F167014 |
D1000 |
38.00€
576 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15277783
![]() |
Gilson™
F167012 |
DL10 |
61.40€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- Moyen le plus rapide pour recharger un portoir vide (vendu séparément)
- Utilise 70 % de plastique en moins
- Recyclables
- Facile à stocker
- Économique et pratique.
- Entièrement autoclavables
- Disponibles en trois tailles :
- 0,1 - 2,0 μl
- 2 - 2000°μl
- 100 - 10000°μl
Spécification
Pointe de pipette | |
Autoclavable | |
Recharge | |
Polypropylène |
100 à 1000 μl | |
Manipulation de liquides | |
Oui |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gilson™ Boîte de recharge de pointes pour pipettes pour Pipetman™