Learn More
Norme de densité relative 20°C, UKAS ISO 17025 / ISO 17034, 500 ml, densité relative nominale 20/4 0,8452 à 20°C, Paragon Scientific™
Les étalons de densité relative ISO 17025 / ISO 17034 de Paragon sont conçus pour l’étalonnage ou la vérification des instruments utilisés pour mesurer la densité et la densité relative. La certification ISO 17025 / ISO 17034 UKAS garantit une traçabilité totale vis-à-vis des normes nationales.
Marque: Paragon Scientific RDEN20-05
Description
- Double certification ISO 17025 et ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
- Certifié conformément à la méthodologie ASTM D1480 de niveau primaire
- La densité relative a été calculée en divisant la densité, obtenue à partir de la norme ASTM D1480, par la densité de l’eau à la température de référence.
- La densité de l’eau a été obtenue à partir du tableau “Densité de l’eau” figurant dans la norme ASTM D1480 et est confirmée par l’échelle internationale de température (EIT 90).
- Fourni dans un emballage inviolable avec une durée de conservation de 2 ans
- Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
500 mL |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: White mineral oil, petroleum
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.