Learn More
Norme de densité relative 15°C, UKAS ISO 17025 / ISO 17034, 500 ml, densité relative nominale 15/4 0,7186 à 15°C, Paragon Scientific™
Les étalons de densité relative ISO 17025 / ISO 17034 de Paragon sont conçus pour l’étalonnage ou la vérification des instruments utilisés pour mesurer la densité et la densité relative. La certification ISO 17025 / ISO 17034 UKAS garantit une traçabilité totale vis-à-vis des normes nationales.
Marque: Paragon Scientific RDEN15-02
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Double certification ISO 17025 et ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
- Certifié conformément à la méthodologie ASTM D1480 de niveau primaire
- La densité relative a été calculée en divisant la densité, obtenue à partir de la norme ASTM D1480, par la densité de l’eau à la température de référence.
- La densité de l’eau a été obtenue à partir du tableau “Densité de l’eau” figurant dans la norme ASTM D1480 et est confirmée par l’échelle internationale de température (EIT 90).
- Fourni dans un emballage inviolable avec une durée de conservation de 2 ans
- Fabriqué au Royaume-Uni
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d'un lot à l'autre.