Learn More
Duran™ Douilles filetées renforcées
Pour la formation de connexions et de voies d’écoulement en laboratoire.
Marque: Duran™ 286582408
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Accessoire
- Disponible en plusieurs tailles
- Fournie par boîtes de 10
Spécification
10/boîte | |
Renforcé | |
Embout fileté | |
NS 24/29 |