Learn More
Brady™ Panneaux d’interdiction Ne pas photographier en PP renforcé
Marque: Brady™ 222973
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Panneaux d'interdiction• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Polyester PE adhésif résiste aux produits chimiques, pluie, UV, rayures, abrasion et température jusqu'à 120°C
• Polypropylène PP rigide: grande souplesse, extrême résistance aux chocs, UV, température jusqu'à 120°C
• Aluminium usage illimité en extérieur, identifiable même dans les pires conditions d'encrassement
• Panneau défense de photographier
Spécification
PP | |
PP renforcé | |
Panneaux d’interdiction de photographier | |
-40°C à 120°C | |
Interdit de photographier | |
Rouge |
1 de chaque | |
100 mm | |
0,369 mm | |
Rond | |
Panneaux d’interdiction Photos interdites |