Learn More
Brady™ Panneaux Protection des voies respiratoires obligatoire en PP renforcé
Marque: Brady™ 222627
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Panneaux d'obligation• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Polyester PE adhésif résiste aux produits chimiques, pluie, UV, rayures, abrasion et température jusqu'à 120°C
• Polypropylène PP: grande souplesse, extrème résistance aux chocs, UV, température jusqu'à 120°C
• Aluminium usage illimité en extérieur, identifiable même dans les pires conditions d'encrassement
• Signal protection obligatoire des voies respiratoires
Spécification
PIC 267-DIA 100-B7527 | |
1 de chaque | |
100 mm | |
0,369 mm | |
Rond | |
Panneau de signalisation de la voie de protection respiratoire |
Polypropylène | |
PP renforcé | |
Panneaux d’obligation d’utilisation d’une protection respiratoire | |
-40°C à 120°C | |
Port d’une protection des voies respiratoires | |
Blanc sur bleu |