missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BINDER™ Chambre intérieure renforcée

S’utilise avec : Unités BINDER KMF 720

Marque:  BINDER™ 8012-0675

Code produit. 15631846

  • 1997.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Charge maximale totale de 85 à 350 kg
Spécification

Spécification

Chambre intérieure, renforcée - y compris 2 portoirs renforcés
Chambres BINDER KMF 720
Charge max. de 250 kg
Accessoire, chambre renforcée
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions