Learn More
BINDER™ Sortie de chauffage renforcée
S’utilise avec : FED 56
Marque: BINDER™ 8012-1698
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Renforcé
- Modèle en option de 230 V
- Non en conjonction avec l’option de gestion de la charge
- À utiliser avec les chambres et icubateurs BINDER™
Spécification
Production de chaleur renforcée - Modèle 120/230 V en option, pour un temps de chauffe plus rapide et un temps de récupération amélioré ; max. 300°C | |
Chambres BINDER FED 56 | |
Température ambiante à 300°C | |
Accessoire, sortie de chauffage |