Learn More
Sel de Reinecke, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10105323
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13573-16-5
Formule moléculaire C4H10CrN7S4·H2O
Poids moléculaire (g/mol) 354.46
Numéro MDL MFCD00150925
Synonyme Ammonium reineckate, Ammonium tetrathiocyanatodiamminechromate
Spécification
Nom chimique ou matériau Reinecke salt
Point de fusion 270.0°C
Couleur Rouge
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 500 g
Formule linéaire NH4(Cr(NH3)2(SCN)4)·H2O
Merck Index 15, 8248
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in deluted hydrochloric acid,soluble in ethanol
Poids de la formule 354.46
Qualité Réactif ACS
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Sensibilité Passes Test