Learn More
Sel de Reinecke, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Reinecke salt |
Point de fusion | 270.0°C |
Couleur | Rouge |
Forme physique | Poudre cristalline |
Quantité | 100 g |
Formule linéaire | NH4(Cr(NH3)2(SCN)4)·H2O |
Merck Index | 15, 8248 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: insoluble in deluted hydrochloric acid,soluble in ethanol |
Poids de la formule | 354.46 |
Qualité | Réactif ACS |
Afficher plus |
Nom du produit
Sel de Reinecke, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu