Learn More
Reichert™ Réfractomètre clinique numérique automatique TS Meter-D
Mesure automatiquement les échantillons avec une précision comparable aux réfractomètres automatiques haut de gamme.
Marque: Reichert™ 13960000
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Nouveau prisme saphir pour une plus grande durabilité et précision
- Le nouveau prisme saphir offre une conductivité de la température 2,5 fois plus efficace, ce qui permet un calcul plus précis de la compensation automatique de température (ATC)
- La large plage de mesure permet d’utiliser un seul instrument pour mesurer différents échantillons
- Mesure directe de la densité relative de l’urine, de la densité relative du sulfate de cuivre, de la concentration de protéines sériques ou plasmatiques avec une grande précision
- Utilisation d’une simple pression d’un bouton
- Plus d’approximation des lignes d’ombre
- Connectivité PC pour le transfert des mesures et la programmation des échelles
- Le pack de communications IR permet de transférer le journal de mesure, d’étalonnage et d’échelle personnalisée vers n’importe quel PC de laboratoire
Spécifications
- Plage de mesure : Densité relative de l’urine de 1,000 à 1,060 ; protéine sérique de 0,0 à 15,0 g/100 ml ; densité relative du sulfate de cuivre de 1,000 à 1,200 ; indice de réfraction de 1,3300 à 1,5600
- Échelle : Indice de réfraction, densité relative de l’urine, protéine sérique, sulfate de cuivre
- Précision : Indice de réfraction 0,0001 ; densité relative de l’urine de ± 0,001 ; densité relative du cuivre de ± 0,001 ; protéine sérique ± 0,1 g/100 ml
- Précision : ± 0,0001
- Étalonnage : Point de consigne ou point de consigne / intervalle définissable par l’utilisateur
- Ensemble du prisme : saphir dans un puits en acier inox
- I/O : Station d’accueil IR
- Puissance : 4 piles alcalines AAA (incluses)
- Dimensions (L x l x H) : 18 x 9 x 3,5 cm
Prestations de service
Deux ans
Spécification
Réfractomètre clinique numérique automatique | |
1,3300 à 1,5600 | |
Point de consigne ou point de consigne / intervalle définissable par l’utilisateur | |
Mesure directe de la densité relative de l’urine, de la densité relative du sulfate de cuivre, de la concentration de protéines sériques ou plasmatiques | |
18 x 9 x 3,5 cm |
Densité relative de l’urine comprise entre 1,000 et 1,060, 0,0 à 15,0 g/100 ml de protéine sérique, Densité relative du sulfate de cuivre de 1 000 à 1 200 | |
TS Meter-D | |
± 0,0001 | |
NIST | |
4 x piles alcaline AAA |