Learn More
Reichert™ Réfractomètres portatifs ultra-résistants Rhino pour fluides automobiles
Les modèles Duo-Chek testent le réfrigérant du moteur et la charge de la batterie en usine et sur le terrain—résistants à l’eau, certifiés IP67, antipoussière et résistants aux impacts
Marque:  Reichert™ 137564L0
Code produit. 10655915
  • 261.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les modèles Duo-Chek testent le réfrigérant du moteur et la charge de la batterie en usine et sur le terrain—résistants à l’eau, certifiés IP67, antipoussière et résistants aux impacts
Le boîtier en polymère noir est résistant aux impacts, antipoussière et résistant à l’eau selon l’indice IP67. Amélioration de la qualité de l’image, doté d’un prisme bleu pour une meilleure échelle et visibilité de lecture. Mesurent le point de congélation du liquide de refroidissement du moteur, la concentration de glycol et la charge de la batterie.
  • Portatifs : aucune batterie et aucun cordon d’alimentation requis
  • La conception IP67 et résistante à l’eau élimine la condensation sur le système optique
  • Conception robuste pour résister à des années d’utilisation
  • Vérifiez le liquide de refroidissement du moteur et la charge de batterie avec un seul instrument
  • Mesurez à la fois les fluides du moteur éthylène glycol et propylène glycol
  • Les optiques et les échelles de l’instrument sont scellées de façon permanente à l’intérieur du corps du réfractomètre
  • Échelles agrandies lumineuses et faciles à lire
  • La compensation automatique de la température fournit des résultats corrects, quel que soit l’environnement
  • Précision de 1°
  • Étalonnez dans de l’eau distillée
Mesures de modèle DC60 en °C
Mesures du modèle DC70 en °F
Informations sur la commande
Le modèle Rhino pour le test de fluides industriels est aussi disponible, voir nº de catalogue RE-10440.
Spécification
Spécification
Réfractomètre portatif ultra-résistant pour fluides automobiles
1.33to1.48
±0,55°C
Densité relative de 0,01, 3deg;C, 1 %, 0,0001 nD
ASTM
1,5 in
9,7 in
1,5 in
Densité relative comprise entre 1,1 et 1,4, Protection antigel de 0°C à -48°C, Éthylène glycol 0 à 70 %, Propylène glycol 0 à 61 %
Eau distillée
0.55°C
Six échelles de mesure
9,7 x 1,5 x 1,5 in (246,3 x 38,1 x 38,1 mm)
38,1 mm
246,3 mm
38,1 mm