Learn More
Reichert™ Réfractomètres numériques portatifs
Fonctions efficaces et hautes performances dans un petit paquet
Marque: Reichert™ 13940015
Includes: Instrument de mesure, mallette de transport, piles, instructions
Description
Fonctions efficaces et hautes performances dans un petit paquet
Ces réfractomètres de poche polyvalents sont faciles à utiliser et fournissent des résultats rapides. Économiques à utiliser, ils fournissent plus de 10 000 mesures avec juste deux piles AAA.
- L’affichage LCD bascule entre le mode d’indice de réfraction et le degré Brix
- De larges plages de mesures de 1,3330 à 1,4465 RI et de 0,0 à 62,0 % Brix couvrent la plupart des applications
- L’affichage à cinq chiffres à contraste élevé montre les mesures. Pas de défilement des chiffres
- Mesures automatiques en quelques secondes par pression d’un bouton. Inutile d’avoir recours à l’interprétation de la ligne d’ombre par l’utilisateur
- Compensation automatique de température électronique de 10°C à 40°C (50°F à 104°F) pour des mesures précises à l’intérieur ou à l’extérieur
- Pile : 2 piles “AAA” ; le mode d’arrêt automatique prolonge la durée de vie de la batterie au-delà de 10 000 mesures ; l’indicateur de durée de vie de la batterie s’affiche lorsque l’unité est sous tension
- Boîtier robuste ; étanche à l’eau et à la poussière
- Poignées en caoutchouc antidérapantes de chaque côté
- Affichage : panneau LCD à mesure directe ; commutable entre les échelles RI et Brix
- Résolution : Unités à 0,0001 RI ; 0,1 % Brix
- Précision : ± 0,0002 RI, ± 0,2 % Brix
- Étalonnage de l’eau
- Précision de la température : ±0,1°°C
Certifications
CE, RoHS et DEEE
Compliance
Étanches à la poussière / à l’eau selon l’indice IP65
Prestations de service
Un an
Spécification
Réfractomètre numérique portatif à double échelle | |
Eau distillée | |
Glycol de 0,3°C, électrolyte de batterie de densité relative de 0,003, liquide pour pare-brise de 1°C | |
LED de 589 nm | |
Instrument de mesure, mallette de transport, piles, instructions | |
3,5 oz. | |
3,9 x 2,13 x 1,06 in (99 x 54,1 x 26,9 mm) | |
26,9 mm | |
99 mm | |
54,1 mm |
1.33to1.45 | |
Glycol de 0,3°C, électrolyte de batterie de densité relative de 0,003, liquide pour pare-brise de 1°C | |
LCD | |
Facile à utiliser et offre des résultats rapides | |
IP65, RoHS, WEEE, CE | |
100 g | |
1,06 in | |
3,9 in | |
2,13 po | |
20°C |