Learn More
Ismatec™ Pompe péristaltique REGLO
Pompe péristaltique avec contrôle de canal séparé et cassettes MS/CA Click-’N-Go
Spécification
Type de contrôle | Réglage numérique de la vitesse.Commande en boucle fermée pour une vitesse indépendante de la pression. |
---|---|
Type d’affichage | Numérique |
Motor Speed | 0,02 à 100 tr/min |
Type du moteur | Moteur pas-à-pas |
Contrôle de la vitesse | Commande en boucle fermée pour une vitesse indépendante de la pression. |
Description
- Utilise une tubulure 3 arrêts à code couleur
- Cassettes MS/CA Click-’N-Go.
- Gestion des échantillons
- Réglage automatique de l’occlusion
- Conditions d’occlusion définies et reproductibles
- Chaque canal permet une sélection individuelle de la tubulure
- Panneau de commande
- Clavier à membrane à 7 boutons
- Affichage numérique indiquant les débits et le sens pour chaque canal
- Modes de fonctionnement
- Débits indépendants sur chaque canal
- Sens indépendant sur chaque canal
- Minuterie et pause indépendantes sur chaque canal
- Pompage par vitesse d’entraînement (tr/min)
- Pompage par débit (ml/min)
- Débits réglés en usine pour toutes les tailles de tubes disponibles
- Distribution par volume (ml)
- Distribution par durée (0,1 s à 999 heures)
- Distribution par volume dans un délai prédéfini
- Distribution à intervalles par volume ou par durée avec une pause
- Réglage du nombre de cycles de distribution
- Réglage du temps de pause (0,1 s à999 heures)
- Retour à rouleaux pour une distribution anti-gouttes
- Sens de rotation réversible
- Fonction d’étalonnage
- Indépendant pour chaque canal
- Par débit (ml/min)
- Par volume de distribution (ml)
- Affichage numérique de la vitesse
- Commande en boucle fermée pour une vitesse indépendante de la pression
Spécification
Réglage numérique de la vitesse.Commande en boucle fermée pour une vitesse indépendante de la pression. | |
0,02 à 100 tr/min | |
Commande en boucle fermée pour une vitesse indépendante de la pression. | |
205 x 125 x 170 mm | |
100/230 VCA 50/60 Hz | |
30 w |
Numérique | |
Moteur pas-à-pas | |
Tubulure à code couleur à 3 arrêts | |
2,7 kg | |
100/230 VCA |