Learn More
Ismatec™ Pompes péristaltiques indépendantes de contrôle de canaux (ICC) Reglo
Contrôlez indépendamment le flux et le sens de chaque canal via le clavier ou le PC
Marque: Ismatec™ 78001-49
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Débit de 0,001 à 35 mL/min par canal
- Le débit dépend du régime de l’entraînement et de la taille de la tubulure.
- Interface USB pour une connexion rapide à un PC
- Flexibilité du flux bidirectionnel dans chaque canal
Spécification
± 1 % | |
Numérique à vitesse variable | |
14,5 psi | |
12 |
4 | |
24 ml/min. | |
Oui | |
100 V à 240 V |