Learn More
REFRIGERATEUR 301LVolume 301 l, température +5°C +/-5°C
Marque: Liebherr 61744
REFRIGERATEUR 301LVolume 301 l, température +5°C +/-5°C
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 68.00000kg