Learn More
Thermo Scientific™ Arctic A45HC Refrigerated Circulators
Les bains à circulation réfrigérés Thermo Scientific™ disposent d’un système de réfrigération robuste qui garantit que les échantillons et les applications peuvent être refroidis rapidement, avec des capacités de refroidissement pouvant atteindre 800 watts. Réfrigérants aux hydrocarbures naturels (HC) avec un potentiel de réchauffement climatique (GWP) faible et respectueux de l’environnement sur certains modèles.
8251.05€ - 9215.85€
Spécification
Matériau de la cuve | Acier inoxydable |
---|---|
Description | Thermostat à circulation réfrigéré/chauffant à bain |
Capacité (métrique) | 12 L |
Certifications/Conformité | UL/CSA/IEC/EN |
Communications | RS232 |
Code produit | Marque | Type de contrôleur | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de contrôleur | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17132284
|
Thermo Scientific™
1545401HC |
SC | 230V |
8251.05€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17142284
|
Thermo Scientific™
1565401HC |
AC | 230V |
8271.15€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17152284
|
Thermo Scientific™
1575401HC |
PC | 230V |
9215.85€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Les bains à circulation réfrigérés Thermo Scientific™ série Arctic offrent une puissance de refroidissement remarquable, des plages de températures étendues, des pompes d’aspiration/force puissantes et la technologie de contrôle numérique sophistiquée conçues pour garantir la précision et la reproductibilité de vos procédures de contrôle de la température des liquides. Le réservoir en acier inoxydable se décline en plusieurs capacités avec un large choix d’ouvertures de réservoir et de dimensions de profondeur pour une flexibilité maximale des applications.
- Customizable solution to meet today’s and tomorrow needs
- Extensive choice of temperature ranges, pumping capacities, and bath volumes with leading warranty coverage
- Selection of intuitive displays to support your application and budget
- A range of accessories and inserts for sample security and management
- Robust reliability even in the most demanding applications
- Digital control technology for precise temperature control and stability
- Robust, powerful pumping capacity for external fluid circulation
- Large volume, corrosion resistant stainless steel work area
- Support for you and the environment
- Technical expertise and support at your fingertips
- Service provided by dedicated local, depot, and technical support team
- Sustainability in mind with water conservation, energy saving options, and zero waste manufacturing
Spécification
Acier inoxydable | |
12 L | |
RS232 | |
Maximum 24 | |
Digital | |
560/8,12 | |
Thermostat réfrigéré/chauffant à bain | |
3 ans | |
99 cm | |
39 in | |
200 cm | |
150 lb | |
50,60 Hz |
Thermostat à circulation réfrigéré/chauffant à bain | |
UL/CSA/IEC/EN | |
900 watts | |
Pompe foulante, pompe d’aspiration | |
Oui | |
A45 | |
R290 | |
7,2 in | |
200 cm | |
99 cm | |
122 lbs | |
68 kg |