Learn More
Indice de réfraction du matériau de référence certifié à 20 °C, 25°C et 30°C (valeur nominale RI 1.4573 à 25°C), certifié UKAS ISO 17025/ISO 17034, dans des flacons en verre inviolable, 5 x 10 ml, Paragon Scientific™
La gamme de matériaux de référence certifiés (CRM) pour indice de réfraction de Paragon Scientific fournit des valeurs certifiées pour les mesures d’indice de réfraction à 20°C, 25°C et 30°C et couvre une large gamme d’applications d’étalonnage.
Marque: Paragon Scientific PS-RI-06K
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Matériaux de référence certifiés pour indice de réfraction à 20°C, 25°C et 30°C
- Certifiés conformes à l'ISO17025 et à l'ISO17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
- Niveau de garantie d'accréditation le plus élevé, fournissant les données certifiées les plus crédibles disponibles dans le monde entier
- Toutes les mesures sont entièrement traçables selon les protocoles NIST et internationaux
- Faible niveau d’incertitude, garantissant une précision maximale des données et des résultats fiables
- Disponible en flacons en verre inviolables de 10 ml ou sous forme de sachets multiples de 5 par matériau (comprend un ensemble de pipettes jetables)
- Durée de conservation de 12 mois
- Fabriqué au Royaume-Uni
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: distillates (petroleum), hydrotrated light, kerosene - unspecified
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d'un lot à l'autre.