Learn More
3M™ Lunettes-masques de sécurité anti-rayures anti-buée Refine série 300
Click to view available options
Couleur de la monture:
Bleu
Bronze
Description
- Disponibles dans 2 couleurs de lunettes
- Conception de cadre fin pour les utilisateurs plus jeunes ou les femmes
- Écran de protection latéral intégré pour plus de protection
- Plaquette de nez souple, rembourrée et réglable pour un ajustement confortable
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 166:2001 |
Revêtement de la lentille | Antibuée, Anti-rayures |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
À utiliser avec (application) | Construction, industrie pharmaceutique |
Couleur de la monture | Bleu |
Nb par paquet | 1/boîte |
Lens Material | PC |