Learn More
3M™ Lunettes-masques de sécurité anti-rayures anti-buée Refine série 300
Click to view available options
Couleur de la monture:
Bleu
Bronze
Description
- Disponibles dans 2 couleurs de verres
- Structure de monture fine pour les utilisateurs plus jeunes ou les utilisatrices
- Écran latéral de protection intégré pour une protection supplémentaire
- Le pont de nez réglable, souple et rembourré offre un ajustement confortable
Spécification
Spécification
Revêtement de la lentille | Antibuée, Anti-rayures |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
Couleur de la monture | Bronze |
Nb par paquet | 1paire |
Lens Material | Polycarbonate |