Learn More
Contec™ Lingettes ReFIBE™
Les lingettes Contec™ ReFIBE™ sont fabriquées à partir de 100 % de flacons en plastique recyclé, ce qui en fait une option d’utilisation unique durable pour les fabricants critiques dans les industries des sciences de la vie, des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et des semi-conducteurs.
565.00€ - 1210.00€
Spécification
Type de produit | Essuyeur pour salle blanche |
---|---|
Matériau | 100 % polyester recyclé |
Autoclavable | Not Autoclavable |
Poids de base | 124 g/m2 |
Couleur | Blanc |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Stérilité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16505284
|
Contec™
RFHS-99 |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) | Non stérile |
825.00€
1800 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16595274
|
Contec™
RFHS-1212 |
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) | Non stérile |
565.00€
750 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17275286
|
Contec™
RFHS-1212IR |
30,48 x 30,48 cm (12 x 12 in) | Stérile |
1210.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17285286
|
Contec™
RFHS-99IR |
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 in) | Stérile |
1090.00€
1200 pièces |
Expédition estimée: 10-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Le procédé de recyclage révolutionnaire convertit le plastique post-consommation en 100 % de polyester à filaments continus, le même substrat utilisé dans de nombreuses lingettes et serpillères en polyester standard de Contec™.
Fabriquées en polyester synthétique, les lingettes ReFIBE™ sont exceptionnellement propres ; elles sont compatibles avec une large gamme de solutions et désinfectants pour salles blanches. Comme les lingettes en polyester standard de Contec™, ReFIBE™ est blanchi et conditionné dans une salle blanche ISO 4. Les lingettes ReFIBE™, à faible teneur en particules et en fibres, peuvent être utilisées à la place du polyester traditionnel pour intégrer la durabilité sans compromettre la qualité ou les performances. Disponibles en tailles 9 x 9 po. et 12 x 12 po.
Comment un lingette est-elle fabriquée à partir de matériaux recyclés ?
- Des flacons post-consommation sont collectés
- Les flacons sont hachés en paillettes et nettoyés
- Les paillettes du flacon sont fondues, filtrées et formées en puce
- La puce est fondue et fabriquée en fils
- Le fil est tricoté en lingettes ReFIBE™
Effacement de données ReFibe™ :
- 2,72 particules (x 10/essuyage)
- 0,15 fibres (x 10/lingette)
- 0,01 g/essuyage (résidus non volatils)
- 275 ml/lingette (absorption)
- 1 s (taux d’absorption)
Spécification
Essuyeur pour salle blanche | |
Not Autoclavable | |
Blanc | |
Coupe au laser |
100 % polyester recyclé | |
124 g/m2 | |
Single-use | |
1-ply |