Learn More
Solution tampon, pH 4,005, Chem-Lab
Conçus pour la mesure et l’entretien du pH. La solution tampon, pH 4,005, Chem-Lab est une solution de 10,13 g de phtalate d’hydrogène de potassium par litre d’eau, avec un pH de 4,005 ±0,01 à 25°C. La solution traçable NIST est fabriquée selon les normes eur. Ph. 4(2.2.3).
Marque: Chem Lab CL07.0204.0500
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Niveaux de pH ± 0,01 :- 0 °C—pH 4,005
- 5 °C—pH 4,003
- 10 °C—pH 4,001
- 15 °C—pH 4,002
- 20 °C—pH 4,003
- 25 °C—pH 4,005
- 30 °C—pH 4,010
- 35 °C—pH 4,020
- 37 °C—pH 4,025
- 40 °C—pH 4,033
- 45 °C—pH 4,047
- 50 °C—pH 4,061
Spécification
Potassium hydrogen phthalate | |
0°C | |
Utilisation en laboratoire, réactif | |
Liquide | |
Tampon | |
C8H5KO4 | |
Yes (SRM - 185g) | |
201.23 |
877-24-7, 7732-18-5 | |
100°C | |
4.005 ±0.01 | |
500 mL | |
10,13 g C8H5KO 4 pour 1 L H2O | |
Odorless | |
Soluble dans l’eau |