Learn More
Solution-étalon Redox
Protection et entretien des électrodes de pH
241.00€ - 560.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau pH Buffer
Quantité 500 mL
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Type de solution Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de solution Prix Quantité et disponibilité  
11470609
Afficher les documents
Jenway
90238-49
Étalon Redox (200 mV)
241.00€
500mL
11480609
Afficher les documents
Jenway
90238-50
Étalon Redox (300 mV)
560.00€
500mL
Expédition estimée: 17-02-2025
Description
  • Solution de stockage pour électrodes de pH
  • Flacon de 500 ml
Spécification
Spécification
pH Buffer
500 mL