Learn More
Étalon redox, 250 mV, Reagecon™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500 ml
Description
Les réactions redox (réduction-oxydation) provoquent un processus de transfert d’électrons qui peut être mesuré à l’aide d’un redox ou d’un ORP (potentiel de réduction-oxydation). Redox est une mesure absolue exprimée en millivolts. Pendant sa durée de vie, une électrode redox ne subit aucun changement de point zéro ou de pente. Par conséquent, les électrodes redox ne nécessitent pas d’étalonnage. Un étalon de contrôle contrôle la fonctionnalité de l’électrode de détection et de référence, ainsi que la technique de l’analyste, les conditions environnementales et le fonctionnement de l’instrument de mesure.
Spécification
Spécification
CAS | 13746-66-2, 13943-58-3 |
Conditionnement | 500 ml |
Quantité | 500 mL |
À utiliser avec (équipement) | Électrodes redox |
Formule moléculaire | C6FeK3N6 |
Numéro MDL | MFCD00011392 |
Clé InChI | QMTKJUMXUDIUAQ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [K+].[K+].[K+].N#C[Fe+3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N |
Nom IUPAC | tripotassium hexsyanoirontris(ylium) |
Poids moléculaire (g/mol) | 329.25 |