Learn More
3M™ Combinaisons de protection rouges, de catégorie III, en tissu à base de SMS
Click to view available options
Taille : XXL
Spécification
Spécification
Type de produit | Combinaison de protection |
Sexe | Unisex |
Jetable | Single-use |
Type de taille | Élastique |
Type de cheville | Elastic |
Type de manchette | Elastic |
Type de goulot | Capuche |
Hood Type | 2 parties |
Type de couture | Serged |
Stérilité | Non-sterile |