Learn More
Fisherbrand™ Tubulure en caoutchouc de silicone rouge
Utilisée dans des conduites d’écoulement pour liquides et gaz dans une grande variété de process hydrauliques et pneumatiques.
Marque:  Fisherbrand™ FB50861
Code produit. 10797121
  • 22.00€ / 10m
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Résistance élevée aux déchirures, résistance à l’ozone et au rayonnement ultraviolet
Spécification
Spécification
4 mm
Caoutchouc de silicone
10 m