Learn More
Deutsch Neumann™ Tubulure à vide de qualité laboratoire
Offre flexibilité, résistance aux déchirures et résilience pour les applications sous vide. La tubulure à vide de qualité laboratoire Deutsch Neumann™ est en caoutchouc naturel rouge.
13.30€ - 185.00€
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001:2008 |
---|---|
Longueur totale (métrique) | 25 m |
À utiliser avec (application) | Pour un usage en laboratoire |
Couleur | Rouge |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Longueur totale (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10491941
|
Deutsch Neumann™
3020816 |
8 mm | 16 mm | 25 m |
185.00€
25m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10303661
|
Deutsch Neumann™
3021020 |
10 mm | 20 mm | 25 m | |||||
Description
- Duromètre 50 Shore A
- Bonne mémoire élastique
- Excellent choix pour les applications à vide
Spécification
ISO 9001:2008 | |
25 m | |
Pour un usage en laboratoire | |
Rouge |