Learn More
Corning™ Bac à glace rectangulaire, Midi 4 l
Bacs EVA polyvalents qui offrent une alternative non toxique aux bacs à glace classiques
118.00€ - 121.78€
Spécification
Dimensions (L x l x H) | 31,1 x 22,2 x 11,4 cm |
---|---|
Quantité | 1 de chaque |
Capacité (métrique) | 4 l |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15582871
|
Corning™
432103 |
Vert |
118.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15522881
|
Corning™
432107 |
Vert citron |
121.78€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15512881
|
Corning™
432106 |
Orange |
118.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15592871
|
Corning™
432104 |
Bleu |
118.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15502881
|
Corning™
432105 |
Rouge |
118.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15532881
|
Corning™
432108 |
Rose |
118.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15542881
|
Corning™
432109 |
Violet |
121.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Les bacs à glace Corning sont polyvalents. Ils constituent une excellente alternative non toxique aux bacs à glace classiques. L’EVA (éthylène-acétate de vinyle) a peu ou aucune odeur. Il est inerte et utilisé dans des applications d’ingénierie biomédicale, comme les dispositifs de distribution des médicaments. Les récipients polyvalents sont très isolants, empilables, incassables, légers et étanches. Les récipients ne ldquo;suintentrdquo; pas, ils ne se déforment pas, leur base comporte une finition texturée pour éviter tout glissement sur la paillasse. Parfaits pour la glace, la glace sèche (-78deg;C), l’azote liquide (-196deg;C), l’alcool ou les solutions salines, ou les solutions chaudes (+93deg;C).nbsp;Disponibles dans plusieurs couleurs.ulliLes récipients en mousse d’éthylène-acétate de vinyle (EVA) non toxiques et recyclables sont utilisés avec de la glace, de la glace sèche, de l’azote liquide et des suspensions alcooliques./liliNe suintent pas, ne fuient pas et ne glissent pas sur la paillasse./li/ulSpécification
31,1 x 22,2 x 11,4 cm | |
1 de chaque | |
4 l |