Learn More
enQuireBio™ Recombinant Rat PDGF BB Protein
A cDNA sequence encoding the PDGF BB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5100.00€
Spécification
Nom | PDGF BB Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | The ED50as determined by a cell proliferation assay using murine Balb/c 3T3 cells is less than 2.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 M 105 IU/mg. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15915228
|
enQuireBio™
QP10805-2ug |
2 μg |
131.00€
2µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15995218
|
enQuireBio™
QP10805-10ug |
10 μg |
203.00€
10µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15905228
|
enQuireBio™
QP10805-1mg |
1 mg |
5100.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
PDGF BB Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SLGSLAAAEP AVIAECKTRT EVFQISRNLI DRTNANFLVW PPCVEVQRCS GCCNNRNVQC RASQVQMRPV QVRKIEIVRK KPVFKKATVT LEDHLACKCE TVVTPRPVT | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The ED50as determined by a cell proliferation assay using murine Balb/c 3T3 cells is less than 2.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 5.0 M 105 IU/mg. | |
Rat | |
Untagged | |
PDGF-BB was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1xPBS, pH 7.0. |